Merck
490733
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
別名:
Pyruvic acid-3-13C sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COCO2Na
CAS番号:
分子量:
111.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-YTBWXGASSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium pyruvate-3-13C is an isotopic analogue of sodium pyruvate.
アプリケーション
Sodium pyruvate-3-13C is used to study the brain metabolism of exogenous pyruvate.It is also used to investigate the pyruvate metabolism in living cancer cells.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490733-500MG:
490733-VAR:
490733-BULK:
490733-250MG:
490733-1G:
490733SP-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Susana Villa Gonzalez et al.
Journal of neurochemistry, 95(1), 284-293 (2005-09-27)
Pyruvate given in large doses may be neuroprotective in stroke, but it is not known to what degree the brain metabolizes pyruvate. Intravenous injection of [3-13C]pyruvate led to dose-dependent labelling of cerebral metabolites so that at 5 min after injection
Chendong Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(9), 6212-6224 (2014-01-15)
Metabolic reprogramming facilitates cancer cell growth, so quantitative metabolic flux measurements could produce useful biomarkers. However, current methods to analyze flux in vivo provide either a steady-state overview of relative activities (infusion of (13)C and analysis of extracted metabolites) or
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.