Merck
242845
Sigma-Aldrich
無水酢酸
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO)2O
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
385737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
自己発火温度
629 °F
expl. lim.
10.3 %
不純物
MnO4- reducers, passes test
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
密度
1.08 g/mL (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水酢酸は有機溶媒です。水に溶解すると加溶媒分解を受け、酢酸が得られます。多様なアルコールのアセチル化に広く用いられます。無水酢酸の工業生産についてはWacherプロセス(開始試薬+ケテン)及びKnapsackプロセス(開始試薬=アセトアルデヒド)が報告されています。
アプリケーション
無水酢酸は以下の合成において反応成分の1つとして使用されています:
  • 2-アセチルアミノ-5-アミノベンゼンスルホン酸
  • 3,3′-ビス(スルホナト)-4,4′-ビス(クロロアセトアミド)アゾベンゼン(BSBCA)
  • 10-アセトキシ-9-ニトロ-オクタデカン酸 アリルエステル
  • 9-ニトロ-オレイン酸
バッチ式反応器におけるHBEAゼオライト上でのアニソールのアセチル化に使用することができます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242845-4X100G:4548173925646
242845-5G:4548173933344
242845-100G:4548173933313
242845-1KG:4548173933320
242845-VAR:
242845-BULK:
242845-6X1KG:
242845-3KG:4548173933337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetylation of anisole by acetic anhydride over a HBEA zeolite-Origin of deactivation of the catalyst.
Rohan D, et al.
J. Catal., 177(2), 296-305 (1998)
Darcy C Burns et al.
Nature protocols, 2(2), 251-258 (2007-04-05)
This protocol describes a procedure for the synthesis of 3,3'-bis(sulfonato)-4,4'-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive, photo-switchable cross-linker. In addition, a protocol is outlined for installing the cross-linker in an intramolecular fashion onto proteins bearing two surface-exposed Cys residues. BSBCA is designed
Steven R Woodcock et al.
Free radical biology & medicine, 59, 14-26 (2012-12-04)
Nitrated fatty acids are the product of nitrogen dioxide reaction with unsaturated fatty acids. The discovery of peroxynitrite and peroxidase-induced nitration of biomolecules led to the initial reports of endogenous nitrated fatty acids. These species increase during ischemia/reperfusion, but concentrations
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)