Merck
714674
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Br3N
CAS番号:
分子量:
315.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
105-109 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cncc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H2Br3N/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H
InChI Key
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
714674-250MG:
714674-VAR:
714674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)