アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7632-BULK-A:
I7632-5G-A:4548173990972
I7632-5G:
I7632-VAR-A:
I7632-100G-A:4548173990958
I7632-500G-A:4548173990965
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Starbonは、化学的・機械的安定性に優れ、メソポーラス容積が極めて大きく、化学的官能性の付与が簡単な複雑な表面分子構造を有する炭素材料であり、クロマトグラフィーや触媒、吸着、その他多くの応用分野で利用される可能性があります。