Merck
232130
Sigma-Aldrich
[ビス(トリフルオロアセトキシ)ヨード]ベンゼン
97%
別名:
BTI, PIFA, ヨードベンゼンI,I-ビス(トリフルオロアセタート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS番号:
分子量:
430.04
Beilstein:
764767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI Key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • Pummerer型反応
  • ジメトキシベンジルエーテル類の化学選択的脱保護
  • 酸化的環異性化を媒介
  • アニリド類のトシロキシル化
酸性条件下におけるケトンの直接α-ヒドロキシル化に用いられます。また、4-フルオロシクロヘキサ-2,5-ジエノン合成のための、HF・ピリジン(製品番号184225)存在下における4-アルキルフェノ-ルのp-フッ素化試薬としても利用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232130-VAR:
232130-10G:4548173986883
232130-BULK:
232130-1KG:
232130-50G:4548173986876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 35, 2541-2541 (1994)
Tetrahedron Letters, 33, 6065-6065 (1992)
Synthetic Communications, 36, 2927-2927 (2006)
Yunfei Du et al.
Organic letters, 8(26), 5919-5922 (2006-12-15)
[Structure: see text] A variety of N-arylated and N-alkylated indole derivatives were synthesized by way of a phenyliodine bis(trifluoroacetate) (PIFA)-mediated intramolecular cyclization. This novel method allows for the construction of an indole skeleton by joining the N-atom on the side
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)