アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Boehringer Ingelheim
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChI Key
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T1330-BULK:
T1330-50MG:
T1330-10MG:
T1330-VAR:
試験成績書(COA)