Merck
C3023
Sigma-Aldrich
CHAPS水和物
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホナート 水和物, CHAPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S · xH2O
CAS番号:
分子量:
614.88 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
bovine bile
品質水準
グレード
HPLC grade
詳細
zwitterionic
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
分子量
614.88 g/mol (anhydrous basis)
保管条件
dry at room temperature (tightly closed)
テクニック
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
不純物
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp
157 °C (dec.) (lit.)
転移温度
cloud point >100 °C
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI Key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHAPS水和物は、コール酸由来の両性イオン界面活性剤であり、生化学および細胞生物学の研究、特に膜タンパク質の可溶化における優れたツールとなっています。スルホベタイン型と胆汁酸型の界面活性剤の機能を併せ持つこの多用途な界面活性剤は、水溶液中で50%を超える卓越した溶解率を示します。タンパク質-DNA複合体の可溶化において極めて重要な役割を果たして、溶液中の生化学的活性の保持を保証します。
バッファーとしてさまざまな研究用途で広く使用されているCHAPS水和物は、両親媒性の界面活性剤として機能し、原形質膜タンパク質の可溶化やアッセイ構成成分の希釈に有効であることが分かっています。特に、透析やゲルろ過により容易に除去できるメリットもあることから、蛍光測定法による分子量決定に望ましい選択肢となっています。この特徴は、CHAPS水和物がさまざまな実験環境に適応可能であることを明確に示しています。ただし、多価金属や、非特異的キレート剤に感受性を示す金属イオンが関与するアッセイの場合には注意を要します。通常の用途に加えて、CHAPS水和物には結合アッセイにおけるポリマー・マトリックスとしての用途もあり、タンパク質溶液から金属イオンを効果的に除去します。
アプリケーション
0.2%(w/v)のCHAPSは、脳灌流による大脳皮質の除去に使用されています。2%(w/v)のCHAPSは、タンパク質の抽出において、チオウレアおよびウレアと共に再水和バッファーとして使用されています。10 mMのCHAPSは、ウェスタンブロット解析における可溶化バッファーとして、0.15 M NaCl、Tris–Cl、pH 7.6、EDTAと共に使用されています。CHAPSは、未成熟の哺乳類CNSのin-situハイブリダイゼーションにおけるハイブリダイゼーションバッファーとして使用されています。
特徴および利点
  • 生化学および細胞生物学の研究に適している
  • 透析および電気泳動に使用可能
  • 研究用途のための高純度製品
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C3023-LIQ:
C3023-25G:
C3023-POW:
C3023-VAR:
C3023-1KT:
C3023-5G:
C3023-5G-KC:
C3023-1G:
C3023-BULK:
C3023-100G:
C3023-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Brain-derived neurotrophic factor of the cerebral microvasculature: a forgotten and nitric oxide-dependent contributor of brain-derived neurotrophic factor in the brain.
Monnier A, et al.
Acta Physiol., 219(4), 790-802 (2017)
Identification of a scavenger receptor homologue on nonspecific cytotoxic cells and evidence for binding to oligodeoxyguanosine.
Kaur H, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 169-181 (2003)
Dependence of critical micelle concentration of a zwitterionic detergent on ionic strength: implications in receptor solubilization.
Chattopadhyay A and Harikumar KG
Febs Letters, 391(1-2), 199-202 (1996)
Procedures for whole-mount immunohistochemistry and in situ hybridization of immature mammalian CNS.
Luque JM, et al.
Brain Res. Protoc., 2(2), 165-173 (1998)
Virginia Andreani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(41), E9630-E9639 (2018-09-28)
Plasma cell differentiation involves coordinated changes in gene expression and functional properties of B cells. Here, we study the role of Mzb1, a Grp94 cochaperone that is expressed in marginal zone (MZ) B cells and during the terminal differentiation of
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.