詳細
zwitterionic
品質水準
フォーム
liquid
分子量
614.88 g/mol
濃度
100 mM in H2O
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
8 mM
転移温度
cloud point >100 °C
密度
1.01 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
19899-BULK-F:
19899-1ML-F:
19899-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック