Merck
C9426
Sigma-Aldrich
CHAPS水和物
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
別名:
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホナート 水和物, CHAPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S · xH2O
CAS番号:
分子量:
614.88 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
詳細
zwitterionic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
614.88 g/mol (anhydrous basis)
テクニック
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
不純物
<0.04% DMF
mp
157 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
適合性
suitable for electrophoresis
保管温度
room temp
SMILES記法
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI Key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHAPSは、非変性の両性イオンスルホベタイン界面活性剤です。膜タンパク質やレセプターをマイルドに可溶化します。タンパク質間相互作用の阻害に有用です。天然に存在する胆汁酸塩の誘導体です。小さなミセル分子量(6,150)と高い臨界ミセル濃度(6~10 mM)を持ち、透析によってサンプルから除去できます。
アプリケーション
CHAPSは以下に使用されます:
  • 細胞の膜透過処理
  • 肝組織や脂肪組織のホモジナイズ用の可溶化バッファーの成分
  • 酵素解析における変性バッファーの成分
  • 二次元電気泳動におけるサンプルバッファーの成分
  • 等電点電気泳動におけるタンパク質の可溶化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9426-5G:
C9426-BULK:
C9426-VAR:
C9426-1G:
C9426-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
CHAPS OmniPur&#174; Grade, Zwitterionic detergent
Millipore
3050-OP
CHAPS
ASB-14
Sigma-Aldrich
A1346
ASB-14
C7BzO
Sigma-Aldrich
C0856
C7BzO
Non-autophagic GFP-LC3 puncta induced by saponin and other detergents
Ciechomska, et al.
Autophagy, 3(6), 586-590 (2007)
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches.
Gupta Y, et al.
Aquaculture and Fisheries, 1, 15-23 (2016)
Phytase activity in sourdough lactic acid bacteria: purification and characterization of a phytase from Lactobacillus sanfranciscensis CB1.
De Angelis M, et al.
International Journal of Food Microbiology, 87(3), 259-270 (2003)
Investigation of protein-tyrosine phosphatases by in-gel assays.
Markova B, et al.
Methods, 35(1), 22-27 (2005)
Qingchuan Zhao et al.
Cancer immunology research, 8(4), 544-555 (2020-02-13)
High-grade serous ovarian cancer (HGSC), the principal cause of death from gynecologic malignancies in the world, has not significantly benefited from advances in cancer immunotherapy. Although HGSC infiltration by lymphocytes correlates with superior survival, the nature of antigens that can