Merck
A1346
Sigma-Aldrich
ASB-14
別名:
3-[N,N-ジメチル(3-ミリストイルアミノプロピル)アンモニオ]プロパンスルホナート, アミドスルホベタイン-14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H46N2O4S
CAS番号:
分子量:
434.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
分子量
average mol wt >10,000
凝集数
≥23
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
InChI Key
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASB-14は、アルキル尾部とアミドスルホベタイン頭部基で構成されています。
アプリケーション
ASB-14は、Leishmania donovaniからのプロテオミクスサンプル調製用の再水和バッファーの構成要素として使用されています。
双性イオン界面活性剤。膜たんぱく質など、2次元電気泳動用たんぱく質の可溶化に有用です。
生物化学的/生理学的作用
ASB-14は、特に膜関連タンパク質のプロテアソーム抽出に有用です。CHAPS(3-(3-コラミドプロピル)ジメチルアンモニオ)-1-プロパンスルホナート)とともに、チオ尿素の存在下でもタンパク質の可溶化に利用されます。
アナリシスノート
膜可溶化双性イオン界面活性剤(中鎖アミドスルホベタイン界面活性剤)であるASB-14(アミドスルホベタイン-14)は、たんぱく質および巨大分子の研究において、2D電気泳動などの方法で分離・分析するためのたんぱく質の分取抽出・可溶化に使用できます。ASB-14は、異種スキャホールドを生成するための抗原除去(AR)を目的として組織工学に使用できます。ASB-14は、双性イオン性ミセルの開発と研究に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1346-VAR:
A1346-1G-KC:
A1346-BULK:
A1346-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francisella t ularensis Proteome: Low Levels of ASB-14 Facilitate the Visualization of Membrane Proteins in Total Protein Extracts
Twine SM, et al.
Journal of Proteome Research, 4(5), 1848-1854 (2005)
Protein Sample Preparation for Proteomic Analysis in Leishmania donovani
Alexandros A and Despina S
Bio-protocol, 4(5), 70-75 (2014)
M P Molloy et al.
Electrophoresis, 22(9), 1686-1696 (2001-06-27)
Many bacterial outer membrane proteins (OMPs) are missing from two-dimensional (2-D) gel proteome maps. Recently, we developed a technique for 2-D electrophoresis (2-DE) of Escherichia coli OMPs using alkaline pH incubation for isolation of OMPs, followed by improved solubilization conditions
Nityakalyani Srinivas et al.
Science (New York, N.Y.), 327(5968), 1010-1013 (2010-02-20)
Antibiotics with new mechanisms of action are urgently required to combat the growing health threat posed by resistant pathogenic microorganisms. We synthesized a family of peptidomimetic antibiotics based on the antimicrobial peptide protegrin I. Several rounds of optimization gave a
Thermodynamic and structural characterization of zwitterionic micelles of the membrane protein solubilizing amidosulfobetaine surfactants ASB-14 and ASB-16
D Andrea MG, et al.
Langmuir, 27(13), 8248-8256 (2011)