アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤15 wt. % water
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(O)=O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
InChI
1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
InChI Key
DKNNITGJCMPHKE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94426-100MG:
94426-BULK:
94426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.