由来生物
synthetic
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChI Key
DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
遺伝子情報
human ... KCNH1(3756) , TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56968-BULK:
56968-10G-F:
56968-1G-F:
56968-10MG-F:
56968-BULK-F:
56968-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)