Merck
17849
Sigma-Aldrich
エンロフロキサシン
≥99.0%
別名:
ベイトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22FN3O3
CAS番号:
分子量:
359.39
Beilstein:
5307824
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0%
99.0-101.0% (dried substance)
形状
powder or crystals
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エンロフロキサシンは、広域抗菌活性を持つ動物用フルオロキノロン(FQ)抗生物質です。FQ薬は高い親和性で鉄にキレートします。このキレート化は、エピジェネティック制御、コラーゲン成熟、HIF(低酸素誘導因子)分解の調節に関与するFe(II)依存性ジオキシゲナーゼの阻害につながります。FQ薬に関連する副作用は、腎毒性と腱障害です。エンロフロキサシンは水産養殖で使用されており、その使用により水生環境での抗生物質耐性微生物の成長が亢進される可能性があります。本剤は公衆衛生および環境に悪影響を与える可能性があります。
化学構造:フルオロキノロン
アプリケーション
エンロフロキサシンは以下の用途に使用されています:
  • 哺乳類細胞におけるフルオロキノロンの毒性に起因する病理学的メカニズムの調査
  • 表面増強ラマン分光法(SERS)により水産養殖で使用される違法な魚用医薬品を分析する研究における、50%アセトニトリル含有標準溶液の調製
  • 化学発光試薬システムの分析物
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17849-5G-F:
17849-25G-F:
17849-VAR-F:
17849-BULK:
17849-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanina N Martínez et al.
Bioresource technology, 145, 280-284 (2013-04-06)
A keratinase isolated from Paecilomyces lilacinus (LPS #876) was tested against proteins present in the skin but the high enzyme activity was detected on collagen. Keratinase was physically immobilized onto PVA-pectin cryogels and enzyme release was 20.8±2.1%, 63.8±0.2%, 41.5±3.5% and
Geaneth Pertunia Mashile et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-16)
The application of a magnetic mesoporous carbon/β-cyclodextrin-chitosan (MMPC/Cyc-Chit) nanocomposite for the adsorptive removal of danofloxacin (DANO), enrofloxacin (ENRO) and levofloxacin (LEVO) from aqueous and environmental samples is reported in this study. The morphology and surface characteristics of the magnetic nanocomposite
Jessica M Terry et al.
The Analyst, 136(5), 913-919 (2010-12-04)
Constructing flow-through reactors for chemiluminescence detection by machining channels into polymer disks has enabled the exploration of new configurations and materials that can improve signal intensity beyond that attainable with the traditional coiled-tubing design. Several approaches to merge reactant solutions
Susanne Rath et al.
Chemosphere, 214, 111-122 (2018-09-28)
Brazil is one of the world's largest producers of animal protein, requiring the large-scale use of veterinary drugs. The administration of antimicrobials and antiparasitics is a common practice. However, there is a lack of information on how these drugs impact
Kristine H Wammer et al.
Water research, 47(1), 439-448 (2012-11-13)
Fluoroquinolone (FQ) antibacterial compounds are frequently detected in the aquatic environment, and photodegradation is expected to play an important role in FQ fate in some sunlit surface waters. This study investigated the direct aquatic photochemistry of three FQs: norfloxacin, ofloxacin