Merck
S7507
Supelco
スルファメトキサゾール
別名:
4-アミノ-N-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)ベンゼンスルホンアミド, N1-(5-メチルイソオキサゾル-3-イル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O3S
CAS番号:
分子量:
253.28
Beilstein:
6732984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スルファメトキサゾールは、スルフォンアミドクラスに属する静菌性抗生物質です。ニューモシスチス感染症、コクシジウム症、胃腸炎、下痢、肺炎などの呼吸器疾患等の治療に広く使用されています。
アプリケーション
スルファメトキサゾールは、牛乳サンプル中の分析物について分析的方法および微生物学的アッセイを使用して定量する際に、分析標準物質として使用されます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
スルホンアミド系抗生物質で、ジヒドロプテロイン酸シンタ-ゼ酵素を阻害することでジヒドロ葉酸の合成を遮断します。
作用機序:原核生物において葉酸合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌、グラム陰性菌、クラミジア
耐性様式:ジヒドロプテロイン酸シンタ-ゼの変異または別の葉酸合成経路の利用
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7507-100G:
S7507-10G:
S7507-BULK:
S7507-VAR:
S7507-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drugs: Synonyms and Properties (2017)
Sulfamethoxazole abatement by means of ozonation
Journal of Hazardous Materials, 150(3), 790-794 (2008)
Detection limits of antimicrobials in ewe milk by Delvotest photometric measurements
Althaus R, et al.
Journal of Dairy Science, 86(2), 457-463 (2003)
Ming Xie et al.
Water research, 47(13), 4567-4575 (2013-06-15)
The impact of humic acid fouling on the membrane transport of two pharmaceutically active compounds (PhACs) - namely carbamazepine and sulfamethoxazole - in forward osmosis (FO) was investigated. Deposition of humic acid onto the membrane surface was promoted by the
Karl J Schreiber et al.
BMC plant biology, 12, 226-226 (2012-11-28)
The sulfanilamide family comprises a clinically important group of antimicrobial compounds which also display bioactivity in plants. While there is evidence that sulfanilamides inhibit folate biosynthesis in both bacteria and plants, the complete network of plant responses to these compounds