Merck
Z0164
Sigma-Aldrich
ゼアチン
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
別名:
6-(4-ヒドロキシ-3-メチルブタ-2-エニルアミノ)プリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98% (HPLC)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
off-white to yellow
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
InChI Key
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼアチンは、ココナツミルク由来の植物ホルモンで、根、茎頂、未熟器官など発達中または成長中の組織や器官に見られる一般的な植物サイトカイニンです。その構造には、アデニンのアミノ基があり、それがトランス位置でヒドロキシル化されたイソプレン残基と結合しています。
生物化学的/生理学的作用
ゼアチンは、側芽の成長を促進し、細胞分裂(片側優位性)、カルス発生、および種子発芽を刺激します。ゼアチンは、ムラシゲ・スクーク培地などの培地で使用されます。ゼアチンは、節間部からの多芽体形成を促進し、高頻度の厚く広がった根の形成を促進します。
その他情報
主にtrans異性体:バランスcis異性体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z0164-1G:
Z0164-1MG:
Z0164-50MG:
Z0164-BULK:
Z0164-10MG:
Z0164-250MG:
Z0164-5MG:
Z0164-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhong-Shan Gao et al.
Molecular nutrition & food research, 60(11), 2457-2466 (2016-07-05)
Pru p 1, the Bet v 1 homologue from peach, has been identified as a clinically relevant allergen. Three isoforms have been described, two in peach fruit (Pru p 1.0101 and Pru p 1.0201) and one in pollen (Pru p
Xin-Wei Lee et al.
PloS one, 11(12), e0167958-e0167958 (2016-12-16)
Rafflesia is a biologically enigmatic species that is very rare in occurrence and possesses an extraordinary morphology. This parasitic plant produces a gigantic flower up to one metre in diameter with no leaves, stem or roots. However, little is known
Yanying Shen et al.
Horticulture research, 6, 51-51 (2019-05-10)
Growth monitoring indicated that the height of 'Kanshu' plants with 'Nantong-xiaofangshi' as an interstock was significantly shorter than that of 'Kanshu' plants with no interstock. A transcriptome analysis of the two graft combinations ('Kanshu'/Diospyros lotus and 'Kanshu'/'Nantong-xiaofangshi'/Diospyros lotus) was conducted
Hanaé Roman et al.
Plant physiology, 172(1), 489-509 (2016-07-28)
Bud outgrowth is controlled by environmental and endogenous factors. Through the use of the photosynthesis inhibitor norflurazon and of masking experiments, evidence is given here that light acts mainly as a morphogenic signal in the triggering of bud outgrowth and
Francesco Cappai et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-27)
The demand for blueberry Vaccinium corymbosum L. (and hybrids) plants has significantly increased in the last 30 years due to its market expansion. In vitro propagation of sterile plants are required for commercial purposes but also for research applications such
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.