Merck
B3408
Sigma-Aldrich
6-ベンジルアミノプリン
suitable for plant cell culture
別名:
6-BAP, BA, N6-ベンジルアデニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N5
CAS番号:
分子量:
225.25
Beilstein:
19406
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
形状
powder
品質水準
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI Key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-ベンジルアミノプリンは、農業で使用される第一世代の合成サイトカイニンに属する、植物の成長調節因子です。
アプリケーション
6-ベンジルアミノプリン、ベンジルアデニン(BAP)は、合成サイトカイニンであり、オーキシンと共に植物の生長と発育反応を誘発します。BAPは、ムラシゲ・スクーグ培地、ガンボルグ培地、チュー(N6)培地などの植物生長用培地に添加する、広範に用いられているサイトカイニン補給剤です。
6-ベンジルアミノプリンは、以下のことに使用されます:
  • 植物材料における発芽誘導
  • 種子培養のための種子発芽培地
  • シュート形成のためのムラシゲスクーグ(MS)培地の改変
生物化学的/生理学的作用
BAPは植物の呼吸キナーゼのインヒビターであり、緑色野菜の収穫後寿命を延長します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3408-VAR:
B3408-100MG:
B3408-BULK:
B3408-1G:
2530032:
B3408-5G:
B3408-25G:
B3408-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner E Y, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
In vitro propagation of `Guayabo del pais?(Acca sellowiana (Berg.) Burret)
Ross S and Grasso R
Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 4(special issue 1), 83-87 (2010)
In vitro plant regeneration from commercial cultivars of soybean
Raza G, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
Establishment of analytical method for 6-benzylaminopurine residue, a plant growth regulator for brown rice, mandarin, pepper, potato, and soybean by using GC/NPD
Lee SM, et al.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 57(1), 83-89 (2014)
Sophie Donovan et al.
Frontiers in genome editing, 2, 605614-605614 (2021-10-30)
Engineering the small subunit of the key CO2-fixing enzyme Rubisco (SSU, encoded by rbcS) in plants currently poses a significant challenge, as many plants have polyploid genomes and SSUs are encoded by large multigene families. Here, we used CRISPR-Cas9-mediated genome
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.