Merck
C3649
Sigma-Aldrich
CHAPSO
≥98%
別名:
3-[(3-コラミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-2-ヒドロキシ-1-プロパンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O8S
CAS番号:
分子量:
630.88
Beilstein:
5842642
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 7000
凝集数
11
テクニック
protein quantification: suitable
導電率
≤100 μmho per cm at 24 °C (0.5 M aqueous solution)
CMC
8 mM (20-25°C)
mp
184-186 °C (lit.)
転移温度
cloud point 90 °C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI Key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHAPSOは、官能性ヒドロキシル基の付加によりChapsから得られる非変性双性イオン性胆汁酸塩誘導体です。
アプリケーション
CHAPSOは次の用途で使用されています。
  • 2つの輸送タンパク質についてリポソームの可溶化および再構成のプロセスを評価する研究
  • 広範囲の温度にわたり高分子を配向させるために新規バイセル系を調べる研究
  • 膜関連タンパク質を研究する固相核磁気共鳴(NMR)測定においてジラウロイルホスファチジルコリン(DLPC)との混合物として
CHAPSと類似の特性を有する非変性両性界面活性剤です。ただし、CHAPSよりも極性頭部基が多いため、より高い溶解性を示します。内在性膜タンパク質を溶解させるのに有用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3649-5G:
C3649-500MG:
C3649-25G:
C3649-BULK:
C3649-VAR:
C3649-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A liquid crystalline medium for measuring residual dipolar couplings over a wide range of temperatures.
Wang H, et al.
Journal of Biomolecular Nmr, 12(3), 443-446 (1998)
Magnetically orientable phospholipid bilayers containing small amounts of a bile salt analogue, CHAPSO.
Sanders CR and Prestegard J
Biophysical Journal, 58(2), 447-460 (1990)
S Cavagnero et al.
Journal of biomolecular NMR, 13(4), 387-391 (1999-06-03)
We have prepared and characterized a novel bicelle system composed of 1,2-di-O-dodecyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DIODPC) and 3-(chloramidopropyl)dimethylammonio-2-hydroxyl-1-propane sulfonate (CHAPSO). At the optimal DIODPC/CHAPSO molar ratio of 4.3:1, this medium becomes magnetically oriented from pH 6.5 down to pH 1.0. Unlike previously reported
J Cladera et al.
European journal of biochemistry, 243(3), 798-804 (1997-02-01)
The process of liposome solubilization and reconstitution of two transport proteins have been studied using Chaps and Chapso (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-2- hydroxy-1-propanesulfonate). The solubilization of unilamellar liposomes was followed by absorption experiments and the process was shown to fit well to the
Satoko Osawa et al.
The Journal of biological chemistry, 283(28), 19283-19292 (2008-05-16)
gamma-Secretase is an aspartic protease that hydrolyzes type I membrane proteins within the hydrophobic environment of the lipid bilayer. Using the CHAPSO-solubilized gamma-secretase assay system, we previously found that gamma-secretase activity was sensitive to the concentrations of detergent and phosphatidylcholine.