Merck
A8404
Sigma-Aldrich
アミトリプチリン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N · HCl
CAS番号:
分子量:
313.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: soluble
ethanol: soluble
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩酸アミノトリプチンは、以下の用途に使用されています:
  • 酸性スフィンゴミエリナーゼ(t-ASM)トランスジェニックマウスにおける社会行動および記憶に対する作用を検討するための抗うつ薬として
  • ヒト全血中のグルココルチコイド受容体機能に対する作用を分析するための三環系抗うつ薬として
  • クロロキン誘発マウスにおけるひっかきおよび運動行動に対する作用を検討するための抗うつ薬として
生物化学的/生理学的作用
三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-、セロトニントランスポ-タ-を、それぞれKi= 100nM, 14.7nMで阻害するインヒビタ-です。 in vitro でα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-、ムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
三環系抗うつ薬であり、ノルエピネフリントランスポ-タ-およびセロトニントランスポ-タ-の阻害剤です。in vitroでα1-アドレナリンレセプタ-、セロトニンレセプタ-およびムスカリン性アセチルコリンレセプタ-に高い親和性があります。
塩酸アミノトリプチンは、不安、躁うつ病、および退行期メランコリーに対する治療効果を示します。抗ヒスタミン、抗コリン、および抗セロトニン作用を有します。塩酸アミノトリプチンは、両親媒性物質として機能し、神経弛緩性を示します。
特徴および利点
粉末の品質期限は、最低3年間です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8404-10G:
A8404-100G:
A8404-25G:
A8404-250G:
A8404-BULK:
A8404-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neha Maurya et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 35(6), 1367-1380 (2016-05-05)
Herein, we have explored the interaction between amitriptyline hydrochloride (AMT) and hemoglobin (Hb), using steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy, UV-visible spectroscopy, and circular dichroism spectroscopy, in combination with molecular docking and molecular dynamic (MD) simulation methods. The steady-state fluorescence reveals
Nadine Beckmann et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 43(4), 1460-1471 (2017-10-17)
Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune disease hallmarked by inflammation in synovial joints. Treatment is hampered by the lack of a cure and current disease-modifying drugs are associated with potentially severe toxicities. We investigated arthritis severity by measuring joint swelling
Iulia Zoicas et al.
PloS one, 11(9), e0162498-e0162498 (2016-09-07)
Major depressive disorder is often associated with deficits in social and cognitive functioning. Mice transgenic for acid sphingomyelinase (t-ASM) were previously shown to have a depressive-like phenotype, which could be normalized by antidepressant treatment. Here, we investigated whether t-ASM mice
Flow injection potentiometric determination of amitriptyline hydrochloride
El-Nashar R M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 78(2), 107-113 (2004)
L A Carvalho et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 20(6), 379-387 (2010-03-17)
Clinical studies have demonstrated an impairment of glucocorticoid receptor (GR)-mediated negative feedback on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in patients with major depression (GR resistance), and its resolution by antidepressant treatment. Recently, we showed that this impairment is indeed due to