APIファミリー
amitriptyline
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Chlordiazepoxide and Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Perphenazine and Amitriptyline Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1029002-200MG:
試験成績書(COA)