Merck
BP858
Dibenzosuberone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O
CAS番号:
分子量:
208.26
Beilstein:
1454355
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nortriptyline, amitriptyline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI Key
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Dibenzosuberone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amitriptyline Oral Solution
  • Amitriptyline Tablets
  • 関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    235.4 °F - closed cup
    引火点(℃)
    113 °C - closed cup
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)