アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
溶解性
H2O: ≥23 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-GHVWMZMZSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7795-10MG:
L7795-VAR:
L7795-50MG:
L7795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.