抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DCS-6, monoclonal
分子量
antigen 36 kDa (several lower and higher molecular weight bands)
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, mouse, human, monkey
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using a human tumor cell line extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCND1(595)
mouse ... Ccnd1(12443)
rat ... Ccnd1(58919)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- antibody-mediated knock-out experiments
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C7464-BULK:
C7464-.5ML:
C7464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)