抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of MCF7 human breast adenocarcinoma cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAX(581)
mouse ... Bax(12028)
rat ... Bax(24887)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B3428-.1MG:
B3428-.1ML:
B3428-VAR:
IXO11037:
B3428-BULK:
試験成績書(COA)