Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
ABN99
Sigma-Aldrich
抗リン酸化NR1(Ser897)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer897)
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
詳細
NR1(NMDA1またはNMDAR1、別名:GRIN1)は、NR2サブユニットとともに、NMDA受容体を構成するヘテロ二量体を形成します。このNMDA受容体(NMDAR)は、グルタミン酸のイオンチャネル型受容体として特徴づけられています。その名前が示唆するように、NMDA(N-メチルD-アスパラギン酸)は受容体のアゴニストです。NMDA受容体の特徴は、マグネシウムに対する感受性に基づいて、リガンド作動性かつ電位依存性であることです。活性化NMDA受容体は、カチオンに対して非選択的なイオンチャネルを開口させます。その結果、Na+と少量のCa2+イオンが細胞内に流入し、K+が細胞外に流出します。NMDARによるカルシウム流入は、学習と記憶のための細胞内機構であるシナプス可塑性に関与しています。
特異性
この抗体は、Ser897でリン酸化されたNR1を認識します。
免疫原
Ser897でリン酸化されたラットNR1に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
エピトープ:リン酸化Ser897
アプリケーション
この抗リン酸化NR1(Ser897)抗体は、WB、IP、IHにおける使用について検証済みであり、リン酸化NR1(Ser897)を検出できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:50で使用、正常ラット海馬中のNR1を検出できます。
免疫沈降:10 µgを使用、ラット脳ミクロソームRIPAライセート由来のNR1を免疫沈降できます。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、λホスファターゼ未処理および処理ラット脳ミクロソーム組織ライセート中のNR1を検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
ラット脳ミクロソーム組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、ラット脳ミクロソーム組織ライセート10 µg中のNR1を検出できます。
ターゲットの説明
約120 kDa
関連事項
先発品:06-641
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
ラット脳ミクロソーム組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN99:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinseok Yeo et al.
Pain research & management, 2017, 7394626-7394626 (2017-12-07)
The chronic postischemia pain (CPIP) model is an animal model using ischemia/reperfusion injury that mimics the symptoms of complex regional pain syndrome type I. Glutathione (GSH) prevents ischemia/reperfusion injury by scavenging free radicals. We conducted this study to investigate the
Jinseok Yeo et al.
Journal of pain research, 11, 3025-3030 (2018-12-21)
Complex regional pain syndrome type 1 (CRPS I) is an intractable neuropathic pain syndrome. Chronic post-ischemia pain (CPIP) model is an animal model of CRPS I which is produced by ischemia-reperfusion (IR) injury of the hind limb. Dexmedetomidine (DEX) is
Wenjuan Ru et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(1), 182-191 (2015-11-20)
HIV-1 envelope glycoprotein gp120 (gp120) is a major virulence protein implicated in the pathogenesis of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). Although gp120 has been suggested to cause synaptic and neuronal injuries by disrupting NMDA receptor (NMDAR) function, the underlying mechanism is
Lucas V Lima et al.
Pain, 158(9), 1697-1710 (2017-06-18)
Regular physical activity prevents the development of chronic muscle pain through the modulation of central mechanisms that involve rostral ventromedial medulla (RVM). We tested if pharmacological blockade or genetic deletion of mu-opioid receptors in physically active mice modulates excitatory and
Regular physical activity prevents development of chronic pain and activation of central neurons.
Sluka, KA; O'Donnell, JM; Danielson, J; Rasmussen, LA
Journal of Applied Physiology (1985)