MABN70
Anti-Slo1 Antibody, clone L6/60
clone L6/60, from mouse
別名:
potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, alpha member 1, Slo homolog, stretch-activated Kca channel, Maxi K channel, Drosophila slowpoke-like, Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-1, Slowpoke homolog,
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L6/60, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (immunogen homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNMA1(3778)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経シグナリング
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289–302.)
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat brain membrane tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN70:
試験成績書(COA)