Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1103
Sigma-Aldrich
抗Bax抗体 クローン1C7 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C7, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.18 kDa
observed mol wt ~21 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAX(581)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1C7はヒトアポトーシス調節因子BAXを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する20アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトアポトーシス調節因子BAXのN末端領域に由来する20アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、エトポシド(50 uM 6時間)で処理したMCF7細胞においてBaxを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎およびヒト肺がん組織切片においてBaxを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト腎組織切片においてBaxを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Bax クローン1C7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1103)は、Baxを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アポトーシス調節因子BAX(UniProt: Q07812;別名Bcl-2様タンパク質4、Bcl2-L-4、Bax)は、ヒトではBAX(別名BCL2L4)遺伝子(Gene ID: 581)によってコードされます。Baxは、ミトコンドリア外膜に位置する1回膜貫通タンパク質です。Bcl-2ファミリータンパク質のアポトーシス促進性のメンバーです。Bcl-2と広範な相同性を示し、いろいろな細胞でさまざまに発現しますが、通常、正常細胞ではきわめて低濃度です。通常の状態では、Baxはミトコンドリア外膜での蓄積を回避するのに有用な、ミトコンドリアから細胞質ゾルへの一定の逆輸送によって、主に細胞質に存在します。アポトーシス誘導時にBaxはコンフォメーション変化を起こし、細胞質ゾルからミトコンドリア膜に移動します。Baxはホモ二量体を形成するだけでなく、共通の結合モチーフを介してBcl-2とヘテロ二量体を形成し、Bax/Bcl-2比によって、アポトーシス中の細胞の生存または死滅が決定されます。Baxは、ミトコンドリアの電位依存性アニオンチャネル (VDAC)と相互作用し、その開口を増加させることによって、膜電位の低下とチトクロムcの放出を引き起こすことが報告されています。Baxは3つのBHモチーフ(BH3:aa 59-73;BH1:aa 98-118;BH2:aa 150-165)を有し、インタクトなBH3モチーフは、BIK、BID、BAK、BAD 、BAXがアポトーシス促進活性を示すために、またBcl-2ファミリーの抗アポトーシス性メンバーと相互作用するために必要であることが示されています。 Baxには、選択的スプライシングによって生成される8つの異なるアイソフォームが報告されています。多種多様な組織に発現します。アイソフォームαは、脾臓、乳房、卵巣、精巣、結腸、脳に発現し、皮膚と肺に低度に発現します。アイソフォームσは、脾臓、乳房、卵巣、精巣、肺、結腸、脳に発現し、皮膚に低度に発現します。アイソフォームψは、グリア腫瘍に認められます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1103-4X25UL:
ZRB1103-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Cao et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 92(2), e13864-e13864 (2024-08-14)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in cellular processes, with dysregulation implicated in various diseases, including cancers. The lncRNA TPT1-AS1 (TPT1 Antisense RNA 1) promotes tumor progression in several cancers, including ovarian cancer (OC), but its influence on ferroptosis
Fa-Xiu Chen et al.
American journal of translational research, 12(9), 5064-5079 (2020-10-13)
Sarcopenia is an age-associated disorder that results in skeletal muscle loss. Apoptosis and inflammation are the two major contributors to sarcopenia. Emerging evidence has shown that long-chain fatty acids (LCFAs) are implicated in the muscles of sarcopenic animal models. However
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.