Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1221
Sigma-Aldrich
抗カスパーゼ-3抗体 クローン3J16 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CASP-3, CPP-32, EC:3.4.22.56, Protein Yama, SCA-1, SREBP切断活性1, アポパイン, システインプロテアーゼCPP32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3J16, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 31.61 kDa
observed mol wt ~31 kDa
化学種の反応性
human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3J16はカスパーゼ-3を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。 p17サブユニットに由来する12アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトカスパーゼ-3のp17サブユニットに由来する12アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃およびヒト腎臓組織切片においてカスパーゼ-3を検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、Jurkat細胞においてカスパーゼ-3を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、Jurkat細胞においてカスパーゼ-3を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗カスパーゼ-3 クローン3J16 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1221)は、カスパーゼ-3を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
カスパーゼ-3(UniProt:P42574;別名EC:3.4.22.56、CASP-3、アポパイン、システインプロテアーゼCPP32、CPP-32、Protein Yama、SREBP切断活性1、SCA-1)は、ヒトではCASP3(別名CPP32)遺伝子(Gene ID: 836)によってコードされます。システイン-アスパラギン酸プロテアーゼまたはカスパーゼは、アポトーシス、壊死、炎症に重要な役割を果たします。歴史的に、カスパーゼは同定された順に番号が付けられました。カスパーゼ-3は、それぞれ17 kDa(p17)と12 kDa(p12)のサブユニットで形成されるヘテロ二量体2つが逆平行配置をとって構成される、ヘテロ四量体酵素です。カスパーゼ-3は、最初にプロペプチド配列(aa 1-9)を有して生成されます。この配列が除去されて、268アミノ酸のカスパーゼ-3酵素前駆体となります。活性化を受けて、酵素前駆体は最初にAsp175-Ser176間でタンパク分解性に切断され、p20(aa 10-175)断片とp12(aa 176-277)サブユニットが生成されます。p20断片がAsp28-Ser29間でさらに切断され、p17(aa 29-175)サブユニットが生成されます。p17サブユニットとp12サブユニットが二量体化し、活性型カスパーゼ-3酵素が形成されます。カスパーゼ-3には、P1およびP4の位置のAsp残基に厳格な必要条件があります。望ましい切断配列は、P2に疎水性アミノ酸残基、P3に親水性アミノ酸残基をもつAsp-Xaa-Xaa-Asp-|-ですが、この位置にはValまたはAlaも受け入れられます。カスパーゼ-3は、アポトーシス実行を担うカスパーゼの活性化カスケードに関与します。アポトーシス開始時に、Asp216-|-Gly217結合の位置で、ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)をタンパク分解性に切断します。カスパーゼ-3はカスパーゼ-6および-7のタンパク分解性活性化を仲介する一方、カスパーゼ-3そのものは、カスパーゼ-8、-9、-10のいずれかによってプロセシングされ、活性化されます。アルツハイマー病におけるニューロン死に関連する、アミロイドβ 4A前駆体タンパク質の切断に関与する、主要なカスパーゼです。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1221-25UL:
ZRB1221-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao-Lun Luo et al.
Cancers, 13(18) (2021-09-29)
Upper urinary tract urothelial carcinoma (UTUC) is a relatively rare cancer with a poor prognosis if diagnosed at an advanced stage. Although cisplatin-based chemotherapy is a common treatment strategy, it has a limited response rate. Shock wave lithotripsy is a
Xiaopeng Wang et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-11)
Acute progressive hypoxic respiratory failure caused by various predisposing factors is known as acute respiratory distress syndrome (ARDS). Although penehyclidine hydrochloride (PHC), an anticholinergic drug, is widely applied in clinical practice, the specific mechanisms underlying PHC in the treatment of
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.