Merck
すべての画像(9)
主要文書
安全性情報
ZRB1006
Sigma-Aldrich
抗phospho-Stat3 (Tyr705) 抗体 クローン6C3 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
シグナル伝達兼転写活性化因子3, 急性期反応因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6C3, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 88.07 kDa
observed mol wt ~88 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat, monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400-1:100
inhibition assay: 1:10,000 (peptide)
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr705)
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン6C3は、チロシン705がリン酸化されたStat3を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ホスホチロシン705を囲むヒトStat3のC末端領域アミノ酸11個に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、ヒト乳がん組織切片のStat3が検出できます。
ペプチド阻害:希釈倍率1:10,000で使用、毛様体神経栄養因子で処理したSK-N-MC細胞とともに用いて、ペプチドブロック解析を行いました。
抗phospho-Stat3(Tyr705)(クローン6C3 ZooMAb、カタログ番号:ZRB1006)は、チロシン705がリン酸化したStat3を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)、ペプチド阻害アッセイ、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
シグナル伝達兼転写活性化因子3(UniProt:P40763;Stat3、急性期反応因子APRFとしても知られる)は、ヒトのSTAT3遺伝子(Gene ID:6774)によってコードされています。STAT3はほとんどの細胞型で発現し、複数のサイトカインおよび増殖因子により活性化されます。STAT3はシグナル伝達と転写活性化の2つの機能をあわせ持つ潜在的な細胞質転写因子です。インターロイキンと増殖因子に対する細胞応答を仲介します。STAT3は核と細胞質の間を行き来します。STAT3は、チロシン705のリン酸化により活性化され、二量体化、核内移行、およびDNA結合が誘導されます。150~162番のアミノ酸からなるモチーフがその核内移行に必須です。核に入ったSTAT3は、NCOA1やMED1などのコアクチベーターを標的遺伝子のプロモーター領域に動員します。STAT3はホモ二量体またはSTAT1とのヘテロ二量体としてDNAに結合します。多くのヒトがんでSTAT3が恒常的に活性化されていると報告されています。STAT3は、ナイーブCD4+T細胞のヘルパーT細胞Th17または制御性T細胞への分化を制御することによって、炎症反応を制御します。STAT3は、LEP活性化下でBIRC5の転写を活性化することで、アポトーシスを引き起こす可能性もあります。また、細胞質性STAT3は、EIF2AK2/PKR活性を阻害することにより、マクロオートファジーを抑制することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、120 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1006-4X25UL:
ZRB1006-25UL:
ZRB1006-3X25UL:
ZRB1006-2X25UL:
試験成績書(COA)