クローン
DO-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of A431 cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- semi-dry western blotting
- immunoblotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P6874-BULK:
P6874-VAR:
P6874-200UL:
P6874-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.