結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DO-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using human A431
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using human A431 cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree”freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P9249-25UL:
P9249-VAR:
P9249-BULK:
P9249-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.