抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BP53-12, monoclonal
分子量
antigen 53 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human malignant tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using cell lysates from human cell lines known to express high levels of the p53 protein
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P5813-100UL:
P5813-.2ML:
P5813-.5ML:
P5813-BULK:
P5813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.