Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZRB1175
Sigma-Aldrich
抗p53抗体 クローン6O23 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
6O23, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6O23, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 43.65 kDa
observed mol wt ~53 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine, rhesus macaque
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン6O23はp53タンパク質を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する12アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトp53のN末端領域に由来する12アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞溶解物においてp53を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10~100で使用、ヒト卵巣がんおよびヒト結腸がん組織切片においてp53を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431およびHaCaT細胞株においてp53を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗p53 クローン6O23 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1175)は、p53を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
細胞性腫瘍抗原p53(UniProt:P04637;別名 抗原NY-CO-13、リン酸化タンパク質p53、腫瘍抑制因子p53)は、ヒトではTP53(別名p53)遺伝子(Gene ID:7157)によってコードされます。よく保存されたリン酸化タンパク質であるp53は、最も有名な腫瘍抑制因子の1つです。ヒトp53は、393個のアミノ酸が構造的および機能的に異なる5つのドメインに組み立てられてできています。配列特異的な核内転写因子として作用します。四量体としてDNA内の決められたコンセンサス部位に結合し、細胞増殖の刺激に関与する遺伝子群の転写を抑制する一方、細胞周期の制御に関与する別の遺伝子群を活性化します。DNA複製の前に増殖を停止させることによって、DNA修復、または著しく損傷したDNA鎖をもつ細胞の除去の機会をもたらします。しかし、一部の細胞種では、p53活性化により、著しく損傷した細胞を除去する手段として、アポトーシスが引き起こされます。正常な非活性化細胞では、p53シグナル伝達ネットワークは活動していません。しかし、p53シグナル伝達は、細胞においてさまざまなシグナルに対する反応として活性化します。発がん物質誘発性のDNA損傷、異常な増殖シグナル、低酸素、細胞接着の喪失が、p53を活性化する最も一般的なシグナルの一部です。p53活性化の最終的結果は多くの因子に依存し、主に、p53によってトランス活性化される下流エフェクター遺伝子の作用によって仲介されます。ストレス無負荷細胞では、p53は潜在性であり、MDM2やその他多数のユビキチンリガーゼに仲介される標的ユビキチン介在性分解によって、低濃度に維持されています。MDM2がE3リガーゼとして機能してp53をユビキチン化し、強制的に核から細胞質へ排出します。細胞質でp53はプロテアソームによって分解されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1175-4X25UL:
ZRB1175-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.