Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1141
Sigma-Aldrich
抗p21抗体 クローン5G7 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-CAP20, Anti-CDKN1, Anti-CIP1, Anti-MDA-6, Anti-P21, Anti-SDI1, Anti-WAF1, Anti-p21CIP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G7, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 18.12 kDa
observed mol wt ~19 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN1A(1026)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5G7は、p21/Waf1/Cip1タンパク質を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
Hisタグ付き全長リコンビナント・ヒトサイクリン依存性キナーゼ阻害因子1(p21)。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVECおよびNIH 3T3細胞でp21を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト子宮頸がん組織切片でp21を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗p21 クローン5G7 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1141)は、p21-Waf1-Cip1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
サイクリン依存性キナーゼ阻害因子1(UniProt:P38936;別名CDK相互作用タンパク質1、メラノーマ分化関連タンパク質6、MDA-6、p21)は、ヒトCDKN1A(別名CAP20、CDKN1、CIP1、MDA6、PIC1、SDI1、WAF1)遺伝子(Gene ID:1026)によりコードされています。p21は、CDK阻害因子のCipおよびKipファミリーに属しています。サイクリン依存性キナーゼに結合してその活性を阻害し、サイクリン依存性キナーゼの重要な基質のリン酸化を防ぎ、細胞周期の進行をブロックします。G1期およびS期キナーゼ、サイクリンE/Cdk2、サイクリンD/Cdk4、およびサイクリンA/Cdk2と強固に結合し、これらの活性を効率的に阻害します。しかし、G2/Mキナーゼに及ぼす作用はわずかです。 N末端側の保存されたCy1モチーフを介して、そしてC末端側の弱いCy2モチーフを介してサイクリンサブユニットと結合しています。また、p21は増殖性細胞核抗原(PCNA)を阻害し、網膜芽細胞腫タンパク質(Rb)に結合して不活性化をブロックしますが、これは細胞周期進行に必須です。p21はp53の重要なエフェクターであり、DNA損傷チェックポイントで重要です。すべての成人組織で発現しており、脳でのレベルは5分の1に低下していました。サイクリン結合部位はアミノ酸17~24に局在しており、CDK結合は53~58残基の領域で起こります。 p21は、さまざまな刺激に反応して細胞周期停止を促進することにより腫瘍の増殖を抑制していることが示されました。しかし、さまざまなヒトのがんでしばしば誤制御されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Abbas, T., and Dutta, A (2009).Nat Rev Cancer.9(6); 400-414).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1141-4X25UL:
ZRB1141-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yogev Sela et al.
eLife, 10 (2021-02-24)
Cancer patients often harbor occult metastases, a potential source of relapse that is targetable only through systemic therapy. Studies of this occult fraction have been limited by a lack of tools with which to isolate discrete cells on spatial grounds.
Nan-Yu Zou et al.
Bone research, 12(1), 6-6 (2024-01-25)
Skeletal stem/progenitor cell (SSPC) senescence is a major cause of decreased bone regenerative potential with aging, but the causes of SSPC senescence remain unclear. In this study, we revealed that macrophages in calluses secrete prosenescent factors, including grancalcin (GCA), during
Yoshihiko Kobayashi et al.
Nature cell biology, 22(8), 934-946 (2020-07-15)
Stem cells undergo dynamic changes in response to injury to regenerate lost cells. However, the identity of transitional states and the mechanisms that drive their trajectories remain understudied. Using lung organoids, multiple in vivo repair models, single-cell transcriptomics and lineage
Daan M K van Soest et al.
Nature communications, 15(1), 2725-2725 (2024-03-29)
Reactive Oxygen Species (ROS) derived from mitochondrial respiration are frequently cited as a major source of chromosomal DNA mutations that contribute to cancer development and aging. However, experimental evidence showing that ROS released by mitochondria can directly damage nuclear DNA
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.