05-345
Anti-p21/WAF1/Cip1 Antibody
Upstate®, from mouse
別名:
CDK-interacting protein, CDK-interaction protein, DNA synthesis inhibitor, Melanoma differentiation-associated protein 6, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A, melanoma differentiation associated protein 6, wild-type p53-activated fragment 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CP36, monoclonal
CP74, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN1A(1026)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected Cip1 in 20 μg of HeLa nuclear extract
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-345:
試験成績書(COA)