Merck
MABE327
Sigma-Aldrich
抗p53(汎親和性)抗体、クローンDO-1
clone DO-1, from mouse
別名:
Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DO-1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
細胞腫瘍抗原p53(p53)は、細胞の増殖と生存の調節を介した腫瘍抑制因子としての機能で最も広く知られている普遍的な転写因子です。p53はDNA損傷などの細胞ストレスに反応して活性化され、細胞周期停止またはアポトーシスを誘導します。p21、GADD45、Bax、Pumaなどの複数の遺伝子の発現を調整します。p53はさまざまな機構によって制御されています。転写後レベルでは、p53 mRNAの安定性が、HuR、Wig-1、RPL26、L26、WRAP53などの分子の結合によって制御されています。翻訳後は、p53はリン酸化とアセチル化を受けますが、これもp53の活性を制御する役割を果たしている可能性があります。また、20Sプロテオソームによる分解に至る、Akt-MDM2経路を介したユビキチン化を受ける可能性もあります。p53の変異が多くの種類の癌で高頻度にみられることは、このタンパク質の治療的意義を強く示しています。
特異性
この抗体は、p53(汎親和性)のN末端を認識します。
免疫原
エピトープ:N-末端
ヒトp53(汎親和性)に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
p53(汎親和性)(別名、細胞腫瘍抗原p53または抗原NY-CO-13)の検出における抗p53(汎親和性)抗体、クローンDO-1(マウスモノクローナル抗体)の使用は、WB、ICC、IHC、IF、IPで検証されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、A431細胞のp53(汎親和性)を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸直腸腺癌組織およびヒト前立腺癌組織のp53(汎親和性)を検出できます。
免疫蛍光:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト結腸直腸癌細胞においてp53(汎親和性)を検出できます。
免疫沈降:独立したラボが代表的なロットを放射性標識したHOS細胞ライセートで使用しました(Vojtesek, B., et al. (1995). 71(6):1253-1256.)。
免疫組織染色:独立したラボが代表的なロットを原発乳癌組織で使用しました(Beck, T., et al. (1995). Gynecol Oncol. 57(1):96-104.)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製、修復
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのA431細胞ライセート中のp53(汎親和性)を検出できます。この抗体はアイソフォーム1、2、3を検出します。
ターゲットの説明
約53 kDa、実測。Uniprotでは、選択的スプライシングと翻訳後修飾により、9つのアイソフォームが示されています。この抗体は、アイソフォーム1(約38 kDa)、アイソフォーム2(約39 kDa)、アイソフォーム3(約39 kDa)を検出します。一部の細胞ライセートに43 kDa付近に特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
関連事項
代替品:04-1083
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE327:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oliver I Fregoso et al.
Molecular cell, 50(1), 56-66 (2013-03-13)
Splicing and translation are highly regulated steps of gene expression. Altered expression of proteins involved in these processes can be deleterious. Therefore, the cell has many safeguards against such misregulation. We report that the oncogenic splicing factor SRSF1, which is
A Dey et al.
Cell death and differentiation, 15(2), 263-273 (2007-11-03)
Seliciclib (CYC202, R-Roscovitine) is a 2, 6, 9-substituted purine analog that is currently in phase II clinical trials as an anticancer agent. We show in this study that R-Roscovitine can downregulate nuclear factor-kappa B (NF-kappaB) activation in response to tumor
Arata Shimo et al.
Cancer science, 99(1), 62-70 (2007-10-20)
To elucidate the molecular mechanisms of mammary carcinogenesis and discover novel therapeutic targets for breast cancer, we previously carried out genome-wide expression profile analysis of 81 breast cancer cases by means of cDNA microarray coupled with laser microbeam microdissection of
Alvaro Blanch et al.
PloS one, 8(6), e66436-e66436 (2013-06-27)
The p53 family of transcription factors is a key regulator of cell proliferation and death. In this report we identify the eukaryotic translation elongation factor 1-alpha 1 (eEF1A1) to be a novel p53 and p73 interacting protein. Previous studies have
Yusuke Masuishi et al.
The FEBS journal, 278(9), 1470-1483 (2011-02-26)
The protein annexin IV (ANX4) is elevated specifically and characteristically in ovarian clear cell adenocarcinoma (CCA), a highly malignant histological subtype of epithelial ovarian cancer. On the basis of the hypothesis that the expression of ANX4 in CCA is regulated