抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line, treated with staurosporine
microarray: suitable
western blot: 1:500 using recombinant human caspase 3, active (Sigma Product No. C1224)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
mouse ... Casp3(12367)
rat ... Casp3(25402)
詳細
免疫原
アプリケーション
- カスパーゼ活性化用のシトクロムCのウエスタンブロッティング用。
- 胚および出生後のマウス凍結切片の免疫蛍光染色における一次抗体として。
- 活性化カスパーゼ3のウエスタンブロット分析。
- ラット脳切片の免疫検出の一次抗体として。
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C8487-200UL:
C8487-25UL:
C8487-VAR:
C8487-100UL:
C8487-BULK:
試験成績書(COA)