Merck
C1224
Sigma-Aldrich
カスパーゼ3 ヒト
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution, ≥1.0 units/mg protein
別名:
CPP32, Yama, アポパイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥1.0 units/mg protein
分子量
~30 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:アポトーシス
ヒト組換え C 末端ヒスチジンタグカスパーゼ 3 は、17 kDa および 13.5 kDa のサブユニットからなる完全に活性なタンパク質です。13.5 kDa のサブユニットにはヒスチジンタグが含まれています。
アプリケーション
ヒトのカスパーゼ3は、ヒトr-ビメンチンの消化に使用されています。カスパーゼ-3阻害アッセイおよびプロテアーゼ阻害アッセイにも使用されています。
本製品は、細胞ベースのアポトーシスアッセイにも使用可能です。
生物化学的/生理学的作用
カスパ-ゼのCED-3サブファミリ-に属する分子であり、核酵素であるポリ(ADP-リボ-ス)ポリメラ-ゼ(PARP)、カスパ-ゼ活性化デオキシリボヌクレア-ゼ阻害分子(ICAD)、アポト-シスの調節に関与するタンパク質ゲルゾリンなど重要な多くのタンパク質の切断に関与しています。
カスパーゼ 3 は、カスパーゼの CED-3 サブファミリーに属し、核酵素ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)、カスパーゼ活性化デオキシリボヌクレアーゼ(ICAD)の阻害因子、アポトーシス制御に関与するタンパク質であるゲルソリンなど、多くの重要なタンパク質の切断を担っています。カスパーゼ 3 はエフェクターカスパーゼと考えられており、in vitro でプロカスパーゼ 6 およびプロカスパーゼ 9 を活性化します。カスパーゼ 3 は、カスパーゼ 8、カスパーゼ 6、およびグランザイム B によって活性化されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、25°Cで1分あたり1.0 μmolのN-アセチル-Asp-Glu-Val-Asp-pNAを切断する量です。
物理的形状
10% (w/v)グリセロ-ル溶液 (50mM HEPES, pH 7.4, 100mM NaCl, 10mM DTT, 1mM EDTA, 0.1%CHAPS含有)。
調製ノート
カスパ-ゼ3は32 kDaの酵素前駆体として合成されます。活性型の酵素はそれぞれ2個ずつの大小サブユニット(17 kDa, 12 kDa)からなるヘテロダイマ-です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C1224-VAR:
C1224-BULK:
C1224-10UG:
C1224-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regulation of spermatogenic cell apoptosis by the pro-apoptotic proteins in the testicular tissues of mammalian and avian species
Zakariah M, et al.
Animal Reproduction Science (2022)
A peptide-based positron emission tomography probe for in vivo detection of caspase activity in apoptotic cells
Hight MR, et al.
Clinical Cancer Research, 20(8), 2126-2135 (2014)
Cross-presentation of caspase-cleaved apoptotic self antigens in HIV infection
Rawson PM, et al.
Nature Medicine, 13(12), 1431-1431 (2007)
Deju Ye et al.
Nature chemistry, 6(6), 519-526 (2014-05-23)
Directed self-assembly of small molecules in living systems could enable a myriad of applications in biology and medicine, and already this has been used widely to synthesize supramolecules and nano/microstructures in solution and in living cells. However, controlling the self-assembly
Petra Procházková et al.
PloS one, 9(10), e109900-e109900 (2014-10-04)
Iron homeostasis in cells is regulated by iron regulatory proteins (IRPs) that exist in different organisms. IRPs are cytosolic proteins that bind to iron-responsive elements (IREs) of the 5'- or 3'-untranslated regions (UTR) of mRNAs that encode many proteins involved