安全性情報
C1099
Sigma-Aldrich
カスパーゼ8 ヒト
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution, ≥1,000 units/mg protein
別名:
FLICE, MASH, Mch5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli (C-terminal histidine tagged)
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
比活性
≥1,000 units/mg protein
分子量
~30 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CASP8(841)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C末端ヒスチジンタグ付加ヒトリコンビナントカスパ-ゼ8は、プロカスパ-ゼ8の切断型 (アミノ酸213−496)として発現させています。18 kDaおよび12.4 kDaサブユニットを含む完全な活性タンパク質であり、ヒスチジンタグは12.4 kDaサブユニットに付加されています。
生物化学的/生理学的作用
カスパーゼ8はカスパーゼカスケードの最も上流に位置しており、イニシエーターカスパーゼであると考えられています。細胞中で、不活性型の55 kDa酵素前駆体として存在します。アダプタータンパク質のFADDを介してCD95やTNFRなど活性化デスレセプターの細胞質ドメインへ動員されることにより、18 kDaおよび11 kDaサブユニットで構成される活性型に変換されます。タンパク質の凝集が引き金となって酵素前駆体が活性化し、これがオートプロセシングやトランスプロセシングを誘起します。カスパーゼ8は下流のカスパーゼ(カスパーゼ3、6、7)を活性化し、これらが細胞内の主要な基質を分解してアポトーシス細胞死を引き起こします。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、25°Cで1分あたり1.0 nmolのAc-Ile-Glu-Thr-Asp-pNAを切断する量です。
物理的形状
10%スクロ-ス溶液 (20mM Tris-HCl, 150mMイミダゾ-ル-HCl, pH 8.0, 20mM 2-メルカプトエタノ-ル, 500mM NaCl, 2.5mM EDTA, 0.1%CHAPS含有)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1099-VAR:
C1099-10UG-PW:
C1099-10UG:4548173290058
C1099-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Prakasam et al.
Cell death & disease, 5, e1358-e1358 (2014-08-01)
BH3 interacting-domain death agonist (Bid) is a BH3-only pro-apoptotic member of the Bcl-2 family of proteins. Its function in apoptosis is associated with the proteolytic cleavage to the truncated form tBid, mainly by caspase-8. tBid translocates to mitochondria and assists