抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Bcl-2-100, monoclonal
分子量
antigen 26 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human
以下との反応禁止
mouse
テクニック
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human HeLa cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2(596)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B3170-BULK:
B3170-.5ML:
B3170-.2ML:
B3170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.