Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1101
Sigma-Aldrich
抗OCT4抗体 クローン4N8 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
4N8, recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human, mouse
citations:
1
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4N8, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 38.57 kDa
observed mol wt ~42 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4N8はヒトおよびマウス組織においてオクタマー結合タンパク質4(OCT4)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトオクタマー結合タンパク質4(OCT4)の最初の134アミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、NTERA2細胞株においてOCT4を検出できます。
フローサイトメトリー: 1 μg使用、NTERA2細胞においてOCT4を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣組織切片においてOCT4を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗OCT4 クローン4N8 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1101)は、OCT4を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
POUドメイン クラス5 転写因子1(UniProt:Q01860別名 オクタマー結合タンパク質3、Oct-3、オクタマー結合タンパク質4、OCT4、オクタマー結合転写因子3、OTF-3)は、ヒトではPOU5F1(別名OCT3、OCT4、OTF3)(Gene ID: 5460)によってコードされます。OCT4は、オクタマーモチーフ(5′-ATTTGCAT-3′)に結合する転写因子です。DNA上でSOX2と三量体複合体を形成し、胚発生に関与するYES1、FGF4、UTF1、ZFP206などのいくつかの遺伝子の発現を制御します。初期胚発生と胚性幹細胞の多能性にきわめて重要であることが示されています。OCT4は未分化胚性幹細胞に高度に発現しますが、その発現は胚様体(EB)の形成後に徐々に低下します。ヒトにおいては、OCT4の選択的スプライシングによって生成される2つのアイソフォームが報告されています。アイソフォームであるOCT4-IA(360アミノ酸)とOCT4-IB(265アミノ酸)は、同一のC末端(225アミノ酸)を有しますが、N末端領域の配列が異なります。OCT4-IAは幹細胞の自己複製の維持に必須である一方、OCT4-IBは幹細胞性と関連がないことが報告されています。OCT4はPOU特異的ドメイン(aa 138-212)を有し、このドメインがピルビン酸キナーゼアイソザイムM2型(PKM2)との相互作用を仲介して、転写活性を正の方向に調節します。ヒトOct-4は、POU DNA結合ホメオドメイン内の高度に保存されたセリン236の位置で、プロテインキナーゼAおよび/またはERKによるリン酸化を受けることがあります。この部位がリン酸化されると、DNAとの結合とホモ二量体会合の両方が立体的に妨げられます。OCT4はSUMO化を受け、その安定性、DNA結合、トランス活性化活性が増強されることがあります。E3ユビキチンリガーゼのWWP2は、トリプトファンベースのWWドメインを介してOCT4と特異的に相互作用し、ユビキチン化とプロテアソーム分解を促進することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Lee, J., et al. (2008).Int. J. Biochem.Cell Biol. 40(5); 1043-54; Zeineddine, D., et al. (2014).Am. J. Stem Cells.3(2);74-82)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1101-25UL:
ZRB1101-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Margarita Pustovalova et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Cancer stem cells (CSCs) play a critical role in the initiation, progression and therapy relapse of many cancers including non-small cell lung cancer (NSCLC). Here, we aimed to address the question of whether the FACS-sorted CSC-like (CD44 + &CD133 +)