クローン
PF-29, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using NT2/D1 total cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU5F1(5460)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0082-25UL:
P0082-200UL:
P0082-VAR:
P0082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.