抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A6H, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
~4.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using methanol/acetone fixed HT-29 cells
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200230-BULK:
SAB4200230-VAR:
SAB4200230-200UL:
SAB4200230-25UL:
試験成績書(COA)