Merck
すべての画像(26)
主要文書
安全性情報
ZRB1313
Sigma-Aldrich
抗サイクリンD1抗体 クローン1J9 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
BCL-1, BCL-1がん遺伝子, B細胞リンパ腫1タンパク質, G1/S特異的サイクリンD1, PRAD1がん遺伝子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1J9, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 33.73 kDa
observed mol wt ~38 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCND1(595)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1J9は、サイクリンD1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端半分における19アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトサイクリンD1のC末端半分における19アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10で使用、ヒト膵臓がん組織片のサイクリンD1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、MCF-7、SK-MEL-28およびHT-29細胞のサイクリンD1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗サイクリンD1 クローン1J9 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1313)は、サイクリンD1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
G1/S特異的サイクリンD1(UniProt:P24385、別名:B細胞リンパ腫1タンパク質、BCL-1、BCL-1がん遺伝子、PRAD1がん遺伝子)は、ヒトにおいてCCND1(別名:BCL1、PRAD1)遺伝子(Gene ID:595)によってコードされています。サイクリンD1は、体細胞の成長因子刺激に応答するG1-S移行に不可欠な調節因子と考えられています。網膜芽細胞腫タンパク質(RB)をリン酸化して不活性化することによって細胞周期進行を促進することが示されている、サイクリン依存的キナーゼ4および6(CDK4およびCDK6)との活性型複合体を形成します。RB1のリン酸化によってE2FがRB/E2F複合体から分離し、続いて、G1期にわたって進行を担うE2F標的遺伝子が転写されます。サイクリンD1レベルはG1初期に上昇し、そのレベルが急速に低下するG1/S期境界まで蓄積し続けることが報告されています。その半減期は約24分と短く、26Sプロテアソームで急速に分解されます。サイクリンD1は、増殖性細胞核抗原(PCNA)およびCdk2と結合することによってDNA複製を抑制することが示されています。サイクリンD1のPCNAへの結合によってDNA合成が直接阻害されます。サイクリンD1の過剰発現や分解抑制は、さまざまながんの発生および増悪進行に関連することが示されています。CCND1遺伝子に関連する染色体異常は、悪性B細胞リンパ腫を誘発することが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Alao, JP (2007).Mol.Cancer 6: 24; Albero, R., et al. (2018).J. Clin. Invest. 128(9); 4132-4147)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1313-25UL:
ZRB1313-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.