Merck
87477
Sigma-Aldrich
2-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イルオキシ)エタノール
≥98.0% (GC)
別名:
2-(2-ヒドロキシエトキシ)テトラヒドロピラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
Beilstein:
1280440
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87477-5ML:
87477-25ML:
87477-BULK:
87477-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)