Merck
455067
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオキソラン-2-オン
別名:
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 3-Hydroxypropene carbonate, 3-Hydroxypropylene carbonate, 4-Methylolethylene carbonate, Glycerin carbonate, Glycerol 1,2-carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O4
CAS番号:
分子量:
118.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
品質水準
bp
137-140 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
hydroxyl
SMILES記法
OCC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2
InChI Key
JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(ヒドロキシメチル)-1,3-ジオキソラン-2-オンは、以下を合成するための構成要素として使用できます:
  • 3-ブロモプロップ-1-エンとのウィリアムソンエーテル合成による4-[(プロップ-2-エン-1-イルオキシ)メチル]-1,3-ジオキソラン-2-オン(AGC)。
  • 環状カーボネート含有フタルイミド部分との共重合による超分岐ポリエーテル。
  • フェニルアセチルクロリドとの反応による(2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イル)メチルベンゼン酢酸。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455067-25G:
455067-VAR:
455067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polyurethanes with pendant hydroxyl groups: synthesis and characterization.
Ubaghs L, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 25(3), 517-521 (2004)
Converting wastes into added value products: from glycerol to glycerol carbonate, glycidol and epichlorohydrin using environmentally friendly synthetic routes.
Dibenedetto A, et al.
Tetrahedron, 67(6), 1308-1313 (2011)
Synthesis of glycerin carbonate-based intermediates using thiol-ene chemistry and isocyanate free polyhydroxyurethanes therefrom
Benyahya S, et al.
Polym. Chem., 2(11), 2661-2667 (2011)
Amine functionalized polyglycerols obtained by copolymerization of cyclic carbonate monomers
Parzuchowski PG, et al.
Polymer, 151, 250-260 (2018)
Cyclic carbonates obtained by reactions of alkali metal carbonates with epihalohydrins.
Rokicki G and Kuran W.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57(6), 1662-1666 (1984)