Merck
329991
Sigma-Aldrich
2-クロロメチル-1,3-ジオキソラン
97%
別名:
クロロアセトアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7ClO2
CAS番号:
分子量:
122.55
Beilstein:
103229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI Key
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane is commonly used in industrial manufacturing processes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329991-BULK:
329991-VAR:
329991-25G:
329991-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult