Merck
550604
Sigma-Aldrich
4-クロロメチル-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClO2
CAS番号:
分子量:
150.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
156-158 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
ketal
SMILES記法
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane is a ketal that can be synthesized by the reaction of 3-chloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) with acetone in the presence of p-toluene sulfonic acid.
アプリケーション
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation of 2,2-dimethyl-4-methylene-1,3-dioxolane via dehydrochlorination.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.9 °F - closed cup
引火点(℃)
53.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
550604-VAR:
550604-BULK:
550604-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the Cationic Polymerization of 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxole and 2,2-Diphenyl-1,3-dioxole.
Akkapeddi MK and Reimschuessel HK.
Macromolecules, 2(5), 827-831 (1979)
Occurrence of 3-chloro-propane-1, 2-diol (3-MCPD) and related compounds in foods: a review.
Hamlet CG, et al.
Food Additives and Contaminants, 19(7), 619-631 (2002)