Merck
176850
Sigma-Aldrich
2-ヨードエタノール
99%
別名:
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
171.97
Beilstein:
1098258
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
85 °C/25 mmHg (lit.)
密度
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI Key
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヨードエタノール形成の標準モルエンタルピーが研究されています
アプリケーション
2-ヨードエタノールは、神経興奮剤である3-(カルボキシメチル)ピロリジン-2,4-ジカルボン酸、α-カイニン酸、α-イソカイニン酸およびα-ジヒドロアロカイニン酸の合成に使用されます
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176850-BULK:
176850-1G:
176850-VAR:
176850-25G:4548173986067
176850-5G:4548173986074
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 70(22), 8866-8876 (2005-10-22)
[reaction; see text] N-Boc syn-7-(2-hydroxyethyl)-4-(alkyl or aryl)sulfonyl-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-enes serve as precursors in syntheses of the neuroexcitants 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid 43, alpha-kainic acid 12, alpha-isokainic acid 14, and alpha-dihydroallokainic acid 77. The key step in these syntheses is the intermolecular radical addition of
Carlos E S Bernardes et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(9), 1713-1720 (2007-02-10)
The energetics of the C-F, C-Cl, C-Br, and C-I bonds in 2-haloethanols was investigated by using a combination of experimental and theoretical methods. The standard molar enthalpies of formation of 2-chloro-, 2-bromo-, and 2-iodoethanol, at 298.15 K, were determined as
Abdullah M Alswieleh et al.
Designed monomers and polymers, 22(1), 226-235 (2019-12-20)
Poly(2‑(tert-butylamino)ethyl methacrylate) brushes (PTBAEMA) are grown from mesoporous silica nanoparticles via surface-initiated atom transfer radical polymerization (SI-ATRP). Linear PTBAEMA brushes are protonated and highly swollen at low pH; brushes are collapsed at pH higher than 7.7 due to deprotonation, as