Merck
161756
Sigma-Aldrich
ブロモメチルメチルエーテル
technical grade, 90%
別名:
1-Bromomethyl methyl ether, Bromomethoxymethane, Methoxymethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2OCH3
CAS番号:
分子量:
124.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
密度
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ブロモメチルメチルエーテルは、大環状免疫抑制剤FK-506の炭素18~35を含む中間体のエナンチオ制御合成に使用されました。1-メトキシメチル-4-トリチルチオ-2-アゼチジノンの合成に使用されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161756-5G:
161756-VAR:
161756-1G:
161756-25G:
161756-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nuclear analogs of β-lactam antibiotics. XVI. Aldol condensations of N-protected 4-tritylthio-2-azetidinones.
Martel A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 613-618 (1983)
Enantioselective synthesis of the C (18)-C (35) segment of immunosuppressant FK-506 using efficient new methodology.
Corey EJ and Huang H-C.
Tetrahedron Letters, 30(39), 5235-5238 (1989)
Archana Prasad et al.
Scientific reports, 6, 39490-39490 (2016-12-22)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease associated with aggregation of TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) in neuronal cells and manifests as motor neuron dysfunction &muscle atrophy. The carboxyl-terminal prion-like domain of TDP-43 can aggregate in vitro into toxic