Merck
234982
Sigma-Aldrich
アリルクロロジメチルシラン
97%
別名:
ADMCS, アリルジメチルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
134.68
Beilstein:
1737978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
111-113 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CC=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-5-7(2,3)6/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
KMVZWUQHMJAWSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Allyl(chloro)dimethylsilane has been used in:
  • the synthesis of cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene
  • silylation of silicic acid
  • the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers
  • O-silylation of phenyl sulfones
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
234982-5G:
234982-10G:
234982-VAR:
234982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helvetica Chimica Acta, 77, 972-972 (1994)
Oligo-and polysiloxanes.
Abe Y and Gunji T.
Progress in Polymer Science, 29(3), 149-182 (2004)
Journal of the American Chemical Society, 116, 5657-5657 (1994)
Structure of cyclo-1, 1′, 4, 4′-bis (1, 1, 3, 3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl) dibenzene.
Abboud KA, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 49(10), 1845-1848 (1993)
Katarzyna Mituła et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
The scientific reports on polyhedral oligomeric silsesquioxanes are mostly focused on the formation of completely condensed T8 cubic type structures and recently so-called double-decker derivatives. Herein, we report on efficient synthetic routes leading to trifunctionalized, open-cage silsesquioxanes with alkenyl groups